trans-Cinnamic acid ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido trans-cinámico
A13538.0E
A13538.22
A13538.36
A13538.0EEA
353
EUR
A13538.0E
A13538.22
A13538.36
trans-Cinnamic acid ≥99%
trans-Cinnamic acid
Purity: 99+%
CAS No.: 140-10-3
Molecular Formula: C9H8O2
Formula Weight: 148.16
Flash Point: 166°(330°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.250
Appearance: White to pale cream
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: 133-136°
Boiling Point: 147°/4mm
Beilstein Reference: 1905952
Merck Reference: 14,2299
MDL No.: MFCD00004369
Formula:
C₉H₈O₂ MW: 148,16 g/mol Pto. Ebullición: 147 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: 133…136 °C Densidad: 1,250 Pto. de inflamación: 166 °C (330 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004369 Núm. CAS: 140-10-3 EINECS: 205-398-1 Índice Merck: 14,2299 |