Ácido 4'-nitrocinámico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12990.14
A12990.22
A12990.14EA
55
EUR
A12990.14
A12990.22
Ácido 4'-nitrocinámico ≥98%
Ácido 4'-nitrocinámico
Purity: 98+%
CAS No.: 882-06-4
Molecular Formula: C9H7NO4
Formula Weight: 193.16
Odour: Odourless
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 1369659
MDL No.: MFCD00007381
Formula:
C₉H₇NO₄ Pto. de fusión: ∼ 290 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007381 Núm. CAS: 882-06-4 EINECS: 212-924-3 |