trans-2-Methoxycinnamic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15173.06
A15173.14
A15173.06EA
24.8
EUR
A15173.06
A15173.14
trans-2-Methoxycinnamic acid ≥98%
trans-2-Methoxycinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1011-54-7
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 183-186°
Beilstein Reference: 2209712
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Pto. de fusión: 183…186 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064238 Núm. CAS: 1011-54-7 EINECS: 213-785-1 |