Ácido 3-metoxicinámico predominantly trans ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10723.06
A10723.14
A10723.22
A10723.06EA
27.7
EUR
A10723.06
A10723.14
A10723.22
Ácido 3-metoxicinámico predominantly trans ≥98%
Ácido 3-metoxicinámico
Purity: 98+%
CAS No.: 6099-04-3
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 117-121°
Beilstein Reference: 2209732
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Pto. de fusión: 117…121 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004386 Núm. CAS: 6099-04-3 EINECS: 228-049-5 |