trans-4-Methoxycinnamic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A13870.18
A13870.09
A13870.30
A13870.18EA
83.6
EUR
A13870.18
A13870.09
A13870.30
trans-4-Methoxycinnamic acid 98%
trans-4-Methoxycinnamic acid
Purity: 98%
CAS No.: 943-89-5
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 171-175°
Beilstein Reference: 510468
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 317 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 171…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004398 Núm. CAS: 830-09-1 EINECS: 213-405-4 |