Ácido 3-hidroxi-4-metoxicinámico predominantly trans ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10482.03
A10482.06
A10482.03EA
41.9
EUR
A10482.03
A10482.06
Ácido 3-hidroxi-4-metoxicinámico predominantly trans ≥98%
Ácido 3-hidroxi-4-metoxicinámico
Purity: 98+%
CAS No.: 537-73-5
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Melting Point: ca 231° dec.
Beilstein Reference: 2212760
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Pto. de fusión: ∼ 231 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004391 Núm. CAS: 537-73-5 EINECS: 208-676-0 |