Ferulic acid methyl ester ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22657.04
B22657.09
B22657.04EA
67.6
EUR
B22657.04
B22657.09
Ferulic acid methyl ester ≥99%
Ferulic acid methyl ester
Purity: 99%
CAS No.: 2309-07-1
Molecular Formula: C11H12O4
Formula Weight: 208.22
Melting Point: 62-65°
MDL No.: MFCD00017208
Formula:
C₁₁H₁₂O₄ Pto. de fusión: 62…65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017208 Núm. CAS: 2309-07-1 |