Ácido 4-hidroxi-3-metoxicinámico (ácido ferúlico) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, NSC 2821, NSC 674320, NSC 51986, Coniferic acid, Ferulic acid
156360050 156360250 156361000
ACRO156360050EA 36 EUR
ACRO156360050 ACRO156360250 ACRO156361000
Ácido 4-hidroxi-3-metoxicinámico (ácido ferúlico) 99%
Ácido 4-hidroxi-3-metoxicinámico (ácido ferúlico)
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.18 g/mol
Pto. de fusión: 169…173 °C
Número MDL: MFCD00004400
Núm. CAS: 1135-24-6
EINECS: 208-679-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 173 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %