trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13890.14
A13890.22
A13890.36
A13890.14EA
62.9
EUR
A13890.14
A13890.22
A13890.36
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) ≥99%
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 537-98-4
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Melting Point: 170-175°
Beilstein Reference: 1371483
Merck Reference: 14,4062
MDL No.: MFCD00004400
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Pto. de fusión: 170…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004400 Núm. CAS: 537-98-4 EINECS: 208-679-7 Índice Merck: 14,4062 |