Ácido 4-hidroxi-3-metoxicinámico (ácido ferúlico) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22070.0025 8.22070.0100
8.22070.0025EA 71.6 EUR
8.22070.0025 8.22070.0100
Ácido 4-hidroxi-3-metoxicinámico (ácido ferúlico) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido 4-hidroxi-3-metoxicinámico (ácido ferúlico)
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Número MDL: MFCD00004400
Núm. CAS: 537-98-4
EINECS: 208-679-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 169 - 172 °C
Molar Mass 194.19 g/mol
Synonyms Ferulic acid
Hill Formula C10H10O4
Chemical Formula 4-(OH)-3-(OCH3)C6H3CH=CHCOOH