Ácido 3,4-dimetoxicinámico predominantly trans 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Dimethoxycinnamic Acid
115510250 115511000 115510050
ACRO115510250EA 66.6 EUR
ACRO115510250 ACRO115511000 ACRO115510050
Ácido 3,4-dimetoxicinámico predominantly trans 99%
Ácido 3,4-dimetoxicinámico
Formula: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,21 g/mol
Pto. Ebullición: 343 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 181…184 °C
Número MDL: MFCD00004387
Núm. CAS: 2316-26-9
EINECS: 219-025-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 184 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %