Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxicinámico predominantly trans 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
115550010 115550050 115550250
ACRO115550010EA 42.6 EUR
ACRO115550010 ACRO115550050 ACRO115550250
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxicinámico predominantly trans 98%
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxicinámico
Formula: C₁₁H₁₂O₅
MW: 224.21 g/mol
Pto. Ebullición: 378
Pto. de fusión: 203…205 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004401
Núm. CAS: 530-59-6
EINECS: 208-487-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %