Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxicinámico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15676.03
A15676.06
A15676.14
A15676.03EA
36.8
EUR
A15676.03
A15676.06
A15676.14
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxicinámico ≥98%
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxicinámico
Purity: 98%
CAS No.: 530-59-6
Molecular Formula: C11H12O5
Formula Weight: 224.21
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 2130006
Formula:
C₁₁H₁₂O₅ Pto. Ebullición: 378 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 195 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004401 Núm. CAS: 530-59-6 EINECS: 208-487-3 |