Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxicinámico, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
MQ100
85429-1G 85429-5G
85429-1GEA 76.1 EUR
85429-1G 85429-5G
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxicinámico, Supelco®
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxicinámico
Formula: C₁₁H₁₂O₅
MW: 224.21 g/mol
Pto. Ebullición: 378
Pto. de fusión: 200…202 °C
Número MDL: MFCD00004401
Núm. CAS: 530-59-6
EINECS: 208-487-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=928488ef3f77c025eddb437e8011266bf6bab0da&vid=6337ff25b90d8ce60e2d1c1d65bd8a069d65c1c5&prid=web&clid=SAPDAM