Ácido 3,4,5-trimetoxicinámico predominantly trans 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2E)-3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acrylic acid
A12767.14
A12767.22
A12767.14EA
65.9
EUR
A12767.14
A12767.22
Ácido 3,4,5-trimetoxicinámico predominantly trans 99%
Ácido 3,4,5-trimetoxicinámico
Purity: 99%
CAS No.: 90-50-6
Molecular Formula: C12H14O5
Formula Weight: 238.24
Melting Point: 126-128°
Beilstein Reference: 1537834
Formula:
C₁₂H₁₄O₅ MW: 238,24 g/mol Pto. Ebullición: 367 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 126…128 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004388 Núm. CAS: 90-50-6 EINECS: 201-999-8 |