trans-2-Hydroxycinnamic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11740.14
A11740.22
A11740.14EA
86.5
EUR
A11740.14
A11740.22
trans-2-Hydroxycinnamic acid ≥98%
trans-2-Hydroxycinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 614-60-8
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 1100900
Formula:
C₉H₈O₃ Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004379 Núm. CAS: 614-60-8 EINECS: 210-386-4 |