trans-4-Hydroxycinnamic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: p-Coumaric acid, trans-p-Cumaric Acid, trans-p-Coumaric Acid
121090250 121091000
ACRO121090250EA 106 EUR
ACRO121090250 ACRO121091000
trans-4-Hydroxycinnamic acid 98%
trans-4-Hydroxycinnamic acid
  • Predominantly trans
Formula: C₉H₈O₃
Pto. de fusión: 214 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00004399
Núm. CAS: 501-98-4
EINECS: 231-000-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige to green to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥95.0 %
Stabilizer 200 to 300 ppm MEHQ