trans-4-Hydroxycinnamic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15167.14
A15167.22
A15167.14EA
66.8
EUR
A15167.14
A15167.22
trans-4-Hydroxycinnamic acid 98%
trans-4-Hydroxycinnamic acid
Purity: 98%
CAS No.: 501-98-4
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Melting Point: ca 214° dec.
Beilstein Reference: 2207383
Merck Reference: 14,2560
MDL No.: MFCD00004399
Formula:
C₉H₈O₃ Pto. de fusión: ∼ 214 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004399 Núm. CAS: 501-98-4 EINECS: 605-511-6 Índice Merck: 14,2560 |