4-Hydroxycinnamic acid ≥98% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
p-Coumaric acid, p-Cumaric acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid, p-Hydroxy-Cinnamic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00237.0010
8.00237.0050
8.00237.0010EA
51.1
EUR
8.00237.0010
8.00237.0050
4-Hydroxycinnamic acid ≥98% para síntesis, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxycinnamic acid
Formula:
C₉H₈O₃ MW: 164.16 g/mol |
Número MDL:
MFCD00004399 Núm. CAS: 7400-08-0 EINECS: 231-000-0 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 215 - 220 °C |
Molar Mass | 164.16 g/mol |