Ácido 3,4-dihidroxicinámico predominantly trans 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
114930050 114930250 114931000
ACRO114930050EA 38.9 EUR
ACRO114930050 ACRO114930250 ACRO114931000
Ácido 3,4-dihidroxicinámico predominantly trans 99+%
Ácido 3,4-dihidroxicinámico
Formula: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Pto. Ebullición: 366 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 194…198 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004392
Núm. CAS: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Índice Merck: 12,01673
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥94 %