Ácido 3,4-dihidroxicinámico predominantly trans ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15950.09
A15950.18
A15950.09EA
69.8
EUR
A15950.09
A15950.18
Ácido 3,4-dihidroxicinámico predominantly trans ≥98%
Ácido 3,4-dihidroxicinámico
Purity: 99%
CAS No.: 331-39-5
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: ca 202° dec.
Beilstein Reference: 2210883
Merck Reference: 14,1635
MDL No.: MFCD00004392
Formula:
C₉H₈O₄ Pto. Ebullición: 366 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 202 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004392 Núm. CAS: 331-39-5 EINECS: 206-361-2 Índice Merck: 14,1635 |