Ácido 3,4-dihidroxicinámico
Proveedor: Cayman Chemical
70602-10 70602-25 70602-5
CAYM70602-10EA 89.1 EUR
CAYM70602-10 CAYM70602-25 CAYM70602-5
Ácido 3,4-dihidroxicinámico
Ácido 3,4-dihidroxicinámico
Formula: C₉H₈O₄
Pto. Ebullición: 366 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 234…237 °C
Número MDL: MFCD00004392
Núm. CAS: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Índice Merck: 12,01673