trans-3-Fluorocinnamic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20818.06
B20818.14
B20818.22
B20818.06EA
36.2
EUR
B20818.06
B20818.14
B20818.22
trans-3-Fluorocinnamic acid ≥98%
trans-3-Fluorocinnamic acid
Purity: 98%
CAS No.: 20595-30-6
Molecular Formula: C9H7FO2
Formula Weight: 166.15
Odour: Odourless
Melting Point: 165-168°
Beilstein Reference: 1365172
MDL No.: MFCD00004383
Formula:
C₉H₇FO₂ Pto. de fusión: 165…168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004383 Núm. CAS: 20595-30-6 EINECS: 207-281-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |