Ácido 4-fluorocinámico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (2E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid, p-Fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, trans-4-Fluorocinnamic acid
207110050 207110250
ACRO207110050EA 43.7 EUR
ACRO207110050 ACRO207110250
Ácido 4-fluorocinámico 99%
Ácido 4-fluorocinámico
Formula: C₉H₇FO₂
MW: 166,15 g/mol
Pto. de fusión: 207…210 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004395
Núm. CAS: 459-32-5
EINECS: 207-288-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 210 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %