Ácido 4-fluorocinámico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16707.06
A16707.14
A16707.22
A16707.06EA
44.7
EUR
A16707.06
A16707.14
A16707.22
Ácido 4-fluorocinámico ≥98%
Purity: 98+%
CAS No.: 459-32-5
Molecular Formula: C9H7FO2
Formula Weight: 166.15
Odour: Odourless
Melting Point: 208-210°
Beilstein Reference: 2613441
MDL No.: MFCD00004395
Formula:
C₉H₇FO₂ Pto. de fusión: 208…210 °C Densidad: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004395 Núm. CAS: 459-32-5 EINECS: 207-288-9 |