Alcohol cinamilico ≥98% (trans-isomers)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
148520050 148521000 148522500 148525000
ACRO148520050EA 28.3 EUR
ACRO148520050 ACRO148521000 ACRO148522500 ACRO148525000
Alcohol cinamilico ≥98% (trans-isomers)
Alcohol cinamilico
Formula: C₉H₁₀O
Pto. Ebullición: 256 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 31…35 °C
Densidad: 1,04 g/cm³
Pto. de inflamación: 126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002921
Núm. CAS: 104-54-1
EINECS: 203-212-3
Índice Merck: 13,02325
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Fused crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 31 to 35 °C
GC ≥97.5 %