Alcohol cinamilico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cinnamic alcohol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol
A13025.0B
A13025.30
A13025.0BEA
101
EUR
A13025.0B
A13025.30
Alcohol cinamilico ≥98%
Alcohol cinamilico
Purity: 98%
CAS No.: 104-54-1
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 126°(258°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 257-258°
Beilstein Reference: 1903999
Merck Reference: 14,2302
MDL No.: MFCD00002921
Formula:
C₉H₁₀O MW: 134,18 g/mol Pto. Ebullición: 257…258 °C Pto. de fusión: 32…35 °C Densidad: 1,044 Pto. de inflamación: 126 °C (258 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002921 Núm. CAS: 104-54-1 EINECS: 203-212-3 Índice Merck: 14,2302 |