1-Bromo-2-butino ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L20134.06
L20134.14
L20134.06EA
175
EUR
L20134.06
L20134.14
1-Bromo-2-butino ≥98%
1-Bromo-2-butino
Purity: 98%
CAS No.: 3355-28-0
Molecular Formula: CH3C≡CCH2Br
Formula Weight: 132.99
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.5080
Boiling Point: 123-125°
Beilstein Reference: 605306
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00190233
Formula:
C₄H₅Br Pto. Ebullición: 123…125 °C Densidad: 1,519 Pto. de inflamación: 36 °C (96 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190233 Núm. CAS: 3355-28-0 UN: 1993 ADR: 3,III |