1,4-Dicloro-2-butino 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,4-Dichlorobut-2-yne
113280250 113281000
ACRO113280250EA 192 EUR
ACRO113280250 ACRO113281000
1,4-Dicloro-2-butino 99%
1,4-Dicloro-2-butino
Formula: C₄H₄Cl₂
MW: 122.98 g/mol
Pto. Ebullición: 165…168 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -34.5
Densidad: 1.25 g/cm³
Pto. de inflamación: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000981
Núm. CAS: 821-10-3
EINECS: 212-474-8
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %