3-Cloro-1-butino ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C1195-1G C1195-5G
TCIAC1195-1GEA 137 EUR
TCIAC1195-1G TCIAC1195-5G
3-Cloro-1-butino ≥98.0% (por GC)
3-Cloro-1-butino
Formula: C₄H₅Cl
Pto. Ebullición: 68°C
Número MDL: MFCD00143109
Núm. CAS: 21020-24-6
EINECS: 244-151-2
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d76161abcf9cab064ea8cd27b7b40e1e6691a793&vid=d76161abcf9cab064ea8cd27b7b40e1e6691a793&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %