5-Cloro-1-pentino 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
223420050 223420250
ACRO223420050EA 73.2 EUR
ACRO223420050 ACRO223420250
5-Cloro-1-pentino 98%
5-Cloro-1-pentino
Formula: C₅H₇Cl
Pto. Ebullición: 67…69 °C (145 mmHg)
Densidad: 0,96 g/cm³
Pto. de inflamación: 15 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001014
Núm. CAS: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %