5-Cloro-1-pentino ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L02835.06
L02835.14
L02835.06EA
68.9
EUR
L02835.06
L02835.14
5-Cloro-1-pentino ≥98%
5-Cloro-1-pentino
Purity: 98%
CAS No.: 14267-92-6
Molecular Formula: C5H7Cl
Formula Weight: 102.56
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4440
Odour: Recognizable
Boiling Point: 113°
Beilstein Reference: 1736710
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001014
Formula:
C₅H₇Cl Pto. Ebullición: 113 °C Densidad: 0,968 Pto. de inflamación: 15 °C (59 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001014 Núm. CAS: 14267-92-6 EINECS: 238-159-5 UN: 1993 ADR: 3,II |