5-Ciano-1-pentino 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Hexynenitrile
307370010 307370050
ACRO307370010EA 44.5 EUR
ACRO307370010 ACRO307370050
5-Ciano-1-pentino 98%
5-Ciano-1-pentino
Formula: C₆H₇N
MW: 93,13 g/mol
Pto. Ebullición: 115…117 °C
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001978
Núm. CAS: 14918-21-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %