5-Ciano-1-pentino ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Hexynenitrile
L02604.03
L02604.06
L02604.03EA
33.8
EUR
L02604.03
L02604.06
5-Ciano-1-pentino ≥98%
5-Ciano-1-pentino
Purity: 98%
CAS No.: 14918-21-9
Molecular Formula: HC≡CCH2CH2CH2CN
Formula Weight: 93.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4410
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 1735926
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00001978
Formula:
C₆H₇N MW: 93,13 g/mol Pto. Ebullición: 115…117 °C Densidad: 0,889 Pto. de inflamación: 42 °C (107 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001978 Núm. CAS: 14918-21-9 UN: 1992 ADR: 3,III |