3-Butin-2-ona 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
330440025 330440100
ACRO330440025EA 138 EUR
ACRO330440025 ACRO330440100
3-Butin-2-ona 96%
3-Butin-2-ona
Formula: C₄H₄O
Pto. Ebullición: 85 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,87 g/cm³
Pto. de inflamación: –1 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008775
Núm. CAS: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4045 to 1.4095 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %