3-Butin-2-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
But-3-yn-2-one
L05527.03
L05527.06
L05527.14
L05527.03EA
69.5
EUR
L05527.03
L05527.06
L05527.14
3-Butin-2-ona ≥98%
3-Butin-2-ona
Purity: 98%
CAS No.: 1423-60-5
Molecular Formula: C4H4O
Formula Weight: 68.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4060
Boiling Point: 84-86°
Beilstein Reference: 605353
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00008775
Formula:
C₄H₄O Pto. Ebullición: 84…86 °C Densidad: 0,870 Pto. de inflamación: –1 °C (30 °F) |
Número MDL:
MFCD00008775 Núm. CAS: 1423-60-5 EINECS: 215-834-2 UN: 1992 ADR: 3,II |