2-Butinoato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 2-butynoate
B25370.03
B25370.06
B25370.14
B25370.03EA
33.4
EUR
B25370.03
B25370.06
B25370.14
2-Butinoato de etilo ≥98%
2-Butinoato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 4341-76-8
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Characteristic
Boiling Point: 163°
Beilstein Reference: 1744948
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00015182
Formula:
C₆H₈O₂ MW: 112,13 g/mol Pto. Ebullición: 163 °C Densidad: 0,967 Pto. de inflamación: 53 °C (127 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015182 Núm. CAS: 4341-76-8 EINECS: 224-395-6 UN: 3272 ADR: 3,III |