2-Butinoato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-butynoate, Methyl but-2-ynoate
223490010 223490050 223490250
ACRO223490010EA 59.4 EUR
ACRO223490010 ACRO223490050 ACRO223490250
2-Butinoato de metilo 97%
2-Butinoato de metilo
Formula: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Pto. Ebullición: 76…77 °C (80 mmHg)
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009273
Núm. CAS: 23326-27-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %