Ácido 2-butinoico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
308060010 308060050
ACRO308060010EA 51.7 EUR
ACRO308060010 ACRO308060050
Ácido 2-butinoico 98%
Ácido 2-butinoico
Formula: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Pto. Ebullición: 203 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 74…78 °C
Densidad: 0,9641 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004363
Núm. CAS: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 78 °C
GC ≥97.5 %