Ácido 2-butinoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A15542.03
A15542.06
A15542.14
A15542.03EA
58.6
EUR
A15542.03
A15542.06
A15542.14
Ácido 2-butinoico ≥98%
Ácido 2-butinoico
Purity: 98%
CAS No.: 590-93-2
Molecular Formula: C4H4O2
Formula Weight: 84.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 200-203°
Beilstein Reference: 1740205
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004363
Formula:
C₄H₄O₂ MW: 84,07 g/mol Pto. Ebullición: 200…203 °C Pto. de fusión: 75…79 °C Densidad: 0,964 |
Número MDL:
MFCD00004363 Núm. CAS: 590-93-2 EINECS: 209-695-7 UN: 3261 ADR: 8,II |