Ácido 2-octinoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Oct-2-ynoic acid
B21957.06
B21957.14
B21957.22
B21957.06EA
98.8
EUR
B21957.06
B21957.14
B21957.22
Ácido 2-octinoico ≥98%
Ácido 2-octinoico
Purity: 98%
CAS No.: 5663-96-7
Molecular Formula: CH3(CH2)4C≡CCO2H
Formula Weight: 140.18
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 148-149°/19mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004364
Formula:
C₈H₁₂O₂ MW: 140,18 g/mol Pto. Ebullición: 148…149 °C (19 mmHg) Pto. de fusión: 5 °C Densidad: 0,961 Pto. de inflamación: 101 °C (214 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004364 Núm. CAS: 5663-96-7 EINECS: 227-121-3 UN: 3265 ADR: 8,II |