Ácido 4-pentinoico 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
213730010 213730050
ACRO213730010EA 59.4 EUR
ACRO213730010 ACRO213730050
Ácido 4-pentinoico 95%
Ácido 4-pentinoico
Formula: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C (30 mmHg)
Pto. de fusión: 54…58 °C
Pto. de inflamación: 75 °C
Número MDL: MFCD00004407
Núm. CAS: 6089-09-4
EINECS: 228-028-0
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige to light brown Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 60 °C
GC ≥94 %