Ácido 4-pentinoico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 6089-09-4
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 75°(167°F)
Melting Point: 51-58°
Boiling Point: 109-110°/30mm
Beilstein Reference: 1742047
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004407
Formula:
C₅H₆O₂ Pto. Ebullición: 109…110 °C (30 mmHg) Pto. de fusión: 51…58 °C Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) |
Número MDL:
MFCD00004407 Núm. CAS: 6089-09-4 EINECS: 228-028-0 UN: 3261 ADR: 8,II |