Ácido 5-hexinoico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
383700010 383700050 383700250
ACRO383700010EA 47.6 EUR
ACRO383700010 ACRO383700050 ACRO383700250
Ácido 5-hexinoico 97%
Ácido 5-hexinoico
Formula: C₆H₈O₂
Pto. Ebullición: 221 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 41 °C
Densidad: 1,016 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066346
Núm. CAS: 53293-00-8
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %