Ácido 5-hexinoico 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B25132.03 B25132.06 B25132.14
B25132.03EA 45.6 EUR
B25132.03 B25132.06 B25132.14
Ácido 5-hexinoico 96%
Ácido 5-hexinoico
Purity: 97% CAS No.: 53293-00-8 Molecular Formula: HC≡C(CH2)3CO2H Formula Weight: 112.13 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4495 Boiling Point: 73-74°/0.2mm Beilstein Reference: 1743192 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00066346
Formula: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Pto. Ebullición: 73…74 °C (0,2 mmHg)
Pto. de fusión: 41 °C
Densidad: 0,990
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066346
Núm. CAS: 53293-00-8
UN: 3265
ADR: 8,III