Ácido 9-octadecinoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L01294.03
L01294.06
L01294.03EA
51.8
EUR
L01294.03
L01294.06
Ácido 9-octadecinoico ≥98%
Ácido 9-octadecinoico
Purity: 98%
CAS No.: 506-24-1
Molecular Formula: CH3(CH2)7C≡C(CH2)7CO2H
Formula Weight: 280.45
Melting Point: 43-47°
Boiling Point: 189-190°/2mm
MDL No.: MFCD00014386
Formula:
C₁₈H₃₂O₂ Pto. Ebullición: 189…190 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 43…47 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014386 Núm. CAS: 506-24-1 EINECS: 208-030-8 |