2-Butin-1-ol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
223400050 223400250
ACRO223400050EA 60.1 EUR
ACRO223400050 ACRO223400250
2-Butin-1-ol 98%
2-Butin-1-ol
Formula: C₄H₆O
Pto. Ebullición: 142 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –2,2 °C
Densidad: 0,93 g/cm³
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002914
Núm. CAS: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %