2-Butin-1-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
But-2-in-1-ol
A15709.06
A15709.14
A15709.22
A15709.06EA
59.5
EUR
A15709.06
A15709.14
A15709.22
2-Butin-1-ol ≥98%
2-Butin-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 764-01-2
Molecular Formula: CH3C≡CCH2OH
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4530
Odour: Characteristic
Melting Point: -2°
Boiling Point: 142-143°
Beilstein Reference: 1733676
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002914
Formula:
C₄H₆O MW: 70.09 g/mol Pto. Ebullición: 142…143 °C Pto. de fusión: –2 °C Densidad: 0.938 Pto. de inflamación: 51 °C (123 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002914 Núm. CAS: 764-01-2 EINECS: 212-113-4 UN: 1987 ADR: 3 III |