2-Hexin-1-ol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13339.06
A13339.09
A13339.06EA
69.8
EUR
A13339.06
A13339.09
2-Hexin-1-ol ≥97%
2-Hexin-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 764-60-3
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4540
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 1736274
MDL No.: MFCD00039540
Formula:
C₆H₁₀O Pto. Ebullición: 167 °C Densidad: 0,897 Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039540 Núm. CAS: 764-60-3 EINECS: 212-128-6 |