2-Octin-1-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L05596.09 L05596.18
L05596.09EA 86.2 EUR
L05596.09 L05596.18
2-Octin-1-ol ≥98%
2-Octin-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 20739-58-6 Molecular Formula: CH3(CH2)4C≡CCH2OH Formula Weight: 126.20 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.4560 Boiling Point: 76-78°/2mm Beilstein Reference: 1744120 MDL No.: MFCD00039542
Formula: C₈H₁₄O
MW: 126.2 g/mol
Pto. Ebullición: 76…78 °C (2 mmHg)
Densidad: 0.880
Pto. de inflamación: 91 °C (195 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039542
Núm. CAS: 20739-58-6